Learn More
Clorhidrato de dronedarona, TRC
Código de producto. 30134547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134547 50 mg 50 miligramos
30137213 25 mg 25 miligramos
30008475 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134547 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD67944550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141625-93-6
Fórmula molecular C31 H44 N2 O5 S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 593.22
Sinónimo Methanesulfonamide, N-[2-butyl-3-[4-[3-(dibutylamino)propoxy]benzoyl]-5-benzofuranyl]-, hydrochloride (1:1), Methanesulfonamide, N-[2-butyl-3-[4-[3-(dibutylamino)propoxy]benzoyl]-5-benzofuranyl]-, monohydrochloride (9CI), Dronedarone hydrochloride, Multaq
Nombre IUPAC N-[2-butil-3-[4-[3-(dibutilamino)propoxi]benzoilo]-1-benzofurán-5-il]metanosulfonamida; Cloruro
SMILES Cl.CCCCN(CCCC)CCCOc1ccc(cc1)C(=O)c2c(CCCC)oc3ccc(NS(=O)(=O)C)cc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dronedarone Hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C31H44N2O5S.ClH/c1-5-8-12-29-30(27-23-25(32-39(4,35)36)15-18-28(27)38-29)31(34)24-13-16-26(17-14-24)37-22-11-21-33(19-9-6-2)20-10-7-3;/h13-18,23,32H,5-12,19-22H2,1-4H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 592.2738