Learn More
Dronedarone Hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16498198
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16498198 10 mg 10 miligramos
16474097 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16498198 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY75839
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Dronedarone Hydrochloride is a non-iodinated amiodarone derivative that inhibits Na+, K+ and Ca2+ currents.
Dronedarone Hydrochloride is a non-iodinated amiodarone derivative that inhibits Na+, K+ and Ca2+ currents.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dronedarone Hydrochloride
CAS 141625-93-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H45ClN2O5S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (84.29 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES CS(=O)(NC1=CC=C(OC(CCCC)=C2C(C3=CC=C(OCCCN(CCCC)CCCC)C=C3)=O)C2=C1)=O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 593.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 593.22
Porcentaje de pureza 99.05%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation