Learn More
Clorhidrato de dronedarona, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dronedarone Hydrochloride |
| CAS | 141625-93-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Dronedarone Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C31 H44 N2 O5 S . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Methanesulfonamide, N-[2-butyl-3-[4-[3-(dibutylamino)propoxy]benzoyl]-5-benzofuranyl]-, hydrochloride (1:1), Methanesulfonamide, N-[2-butyl-3-[4-[3-(dibutylamino)propoxy]benzoyl]-5-benzofuranyl]-, monohydrochloride (9CI), Dronedarone hydrochloride, Multaq |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H44N2O5S.ClH/c1-5-8-12-29-30(27-23-25(32-39(4,35)36)15-18-28(27)38-29)31(34)24-13-16-26(17-14-24)37-22-11-21-33(19-9-6-2)20-10-7-3;/h13-18,23,32H,5-12,19-22H2,1-4H3;1H |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | Cl.CCCCN(CCCC)CCCOc1ccc(cc1)C(=O)c2c(CCCC)oc3ccc(NS(=O)(=O)C)cc23 |
| Mostrar más |