Learn More
Clorhidrato de dronedarona 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30458136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458136 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30458136 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP1294.0001
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dronedarone Hydrochloride
CAS 141625-93-6
Nombres de analitos o componentes Dronedarone Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C31 H44 N2 O5 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Methanesulfonamide, N-[2-butyl-3-[4-[3-(dibutylamino)propoxy]benzoyl]-5-benzofuranyl]-, hydrochloride (1:1), Methanesulfonamide, N-[2-butyl-3-[4-[3-(dibutylamino)propoxy]benzoyl]-5-benzofuranyl]-, monohydrochloride (9CI), Dronedarone hydrochloride, Multaq
Fórmula InChI InChI=1S/C31H44N2O5S.ClH/c1-5-8-12-29-30(27-23-25(32-39(4,35)36)15-18-28(27)38-29)31(34)24-13-16-26(17-14-24)37-22-11-21-33(19-9-6-2)20-10-7-3;/h13-18,23,32H,5-12,19-22H2,1-4H3;1H
Tipo de solución Solución única
SMILES Cl.CCCCN(CCCC)CCCOc1ccc(cc1)C(=O)c2c(CCCC)oc3ccc(NS(=O)(=O)C)cc23
Nombre IUPAC N-[2-butil-3-[4-[3-(dibutilamino)propoxi]benzoil]-1-benzofuran-5-il]metanosulfonamida;clorhidrato
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 593.22
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 592,2738 g/mol