Learn More
Drometrizol Trisiloxano, TRC
Código de producto. 30134096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
200 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134096 1 g 1 g
30006964 100 mg 100 miligramos
30005824 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134096 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD6794101G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 155633-54-8
Fórmula molecular C24 H39 N3 O3 Si3
Peso molecular (g/mol) 501.84
Sinónimo Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-[2-methyl-3-[1,3,3,3-tetramethyl-1-[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl]- (9CI), 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-[2-methyl-3-[1,3,3,3-tetramethyl-1-[(trimethylsilyl)oxy]-1-disiloxanyl]propyl]phenol, 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-[2-methyl-3-[1,3,3,3-tetramethyl-1-[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl]phenol, Drometrizole trisiloxane, Mexoryl XL, OR 10154, Silatrizole
Nombre IUPAC 2-(benzotriazol-2-il)-4-metil-6-[2-metil-3-[metil-bis(trimetilsililoxi)silil]propil]fenol
SMILES CC(Cc1cc(C)cc(c1O)n2nc3ccccc3n2)C[Si](C)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Drometrizole Trisiloxane 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-6-{3-[bis(trimethylsiloxy)methylsilyl]isobutyl}-p-cresol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C24H39N3O3Si3/c1-18-14-20(15-19(2)17-33(9,29-31(3,4)5)30-32(6,7)8)24(28)23(16-18)27-25-21-12-10-11-13-22(21)26-27/h10-14,16,19,28H,15,17H2,1-9H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 501.2299
Porcentaje de pureza >95%