Learn More
Drometrizol, TRC
Código de producto. 30138673
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138673 25 g 25 g
30138332 10 g 10 g
17961655 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138673 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD67940025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2440-22-4
Fórmula molecular C13 H11 N3 O
Peso molecular (g/mol) 225.25
Sinónimo p-Cresol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)- (7CI,8CI), 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-methylphenol, 2-(2-Hydroxy-5-methyl)benzotriazole, 2-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)benzotriazole, 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-p-cresol, 2-(2'-Hydroxy-5'-methylphenyl)benzotriazole, 2-(5-Methyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(5'-Methyl-2'-hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-Benzotriazol-2-yl-4-methylphenol, 4-Methyl-2-(2H-benzotriazol-2-yl)phenol, ADK Stab LA 32, ADK-ARKLS DN 13, BT 1, BT 1 (light stabilizer), Benazol II, Benazol P, Chisorb P, Dainsorb T 1, Drometrizole, Eversorb 71, JCK-W-UA, JF 77, JF 77P, JF 77T, Kemisorb 71, LA 32, Lowilite 55, Mark LA 32, NSC 91885, Seesorb 701, Seikalizer AZ, Solartex UVP, Sumisorb 200, Tinuvin P, Tinuvin PED, Tinuvin UV-P, UV Absorber 1, UV-P, UV-P (UV stabilizer), UVA-P, Uvasorb SV, Uvinul 3033P, Viosorb 520
Nombre IUPAC 2-(benzotriazol-2-il)-4-metilfenol
SMILES Cc1ccc(O)c(c1)n2nc3ccccc3n2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Drometrizole 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-p-cresol
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11N3O/c1-9-6-7-13(17)12(8-9)16-14-10-4-2-3-5-11(10)15-16/h2-8,17H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.0902