Learn More
Citrato de Droloxifeno, TRC
Código de producto. 30138052
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138052 100 mg 100 miligramos
30135246 500 mg 500 miligramos
30005518 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138052 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD679200100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97752-20-0
Fórmula molecular C26 H29 N O2 . C6 H8 O7
Peso molecular (g/mol) 579.64
Sinónimo 3-[(1E)-1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-buten-1-yl]phenol 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1);
Nombre IUPAC 3-[(Z)-1-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]-2-fenilbut-1-enil]fenol; 2-hidroxipropano-1,2,3-ácido tricarboxílico
SMILES CC\C(=C(/c1ccc(OCCN(C)C)cc1)\c2cccc(O)c2)\c3ccccc3.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Droloxifene Citrate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H29NO2.C6H8O7/c1-4-25(20-9-6-5-7-10-20)26(22-11-8-12-23(28)19-22)21-13-15-24(16-14-21)29-18-17-27(2)3;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h5-16,19,28H,4,17-18H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b26-25-;
Formula Weight (peso de la fórmula) 579.2468