Learn More
Cloruro de drofenina, TRC
Código de producto. 30383295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30383295 1 g
30380881 500 mg
30371828 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30383295 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD6790001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 548-66-3
Fórmula molecular C20 H31 N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 353.93
Sinónimo Drofenine Hydrochloride, α-Cyclohexyl-benzeneacetic Acid 2-(Diethylamino)ethyl Ester Hydrochloride, α-Phenyl-cyclohexaneacetic Acid 2-(Diethylamino)ethyl Ester Hydrochloride, 2-(Diethylamino)ethyl α-Cyclohexylbenzeneacetate Hydrochloride, Adiphenine H hydrochloride, Cycloadiphenine, Cycloadiphenine hydrochloride, Cyclospasmol [Tempelhof], Cyclovegantine, Drofenine Hydrochloride, Hexahydroadiphenine Hydrochloride, IT 19, NSC 42559, Trasentin H, Trasentine A
Nombre IUPAC 2-(dietilamino)etil 2-ciclohexil-2-fenilacetato; Cloruro
SMILES Cl.CCN(CC)CCOC(=O)C(C1CCCCC1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Drofenine Hydrochloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H31NO2.ClH/c1-3-21(4-2)15-16-23-20(22)19(17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18;/h5,7-8,11-12,18-19H,3-4,6,9-10,13-16H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.2122