Learn More
Clorhidrato de drofenina, Mikromol™
Código de producto. 30050207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30050207 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30050207 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0768.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de drofenina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Drofenine Hydrochloride
CAS 548-66-3
Nombres de analitos o componentes Drofenine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H31 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Drofenine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C20H31NO2.ClH/c1-3-21(4-2)15-16-23-20(22)19(17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18;/h5,7-8,11-12,18-19H,3-4,6,9-10,13-16H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CCN(CC)CCOC(=O)C(C1CCCCC1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 2-(dietilamino)etilo 2-ciclohexil-2-fenilacetato; hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 353.93
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.2122 g/mol