Learn More
Drofenine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16414577
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16414577 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16414577 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1239
MedChemExpress Drofenine hydrochloride is a potent competitive inhibitor of BChE, and the ki values of Drofenine is calculated to be 3 uM.
Drofenine hydrochloride is a potent competitive inhibitor of BChE, and the ki values of Drofenine is calculated to be 3 uM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Drofenine hydrochloride
CAS 548-66-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H32ClNO2
Cantidad 50 mg
Sinónimo Hexahydroadiphenine hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : ≥ 75 mg/mL (211.91 mM) ∣H2O : ≥ 33.3 mg/mL (94.09 mM)
SMILES O=C(OCCN(CC)CC)C(C1CCCCC1)C2=CC=CC=C2.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 353.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.93
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation