Learn More
Clorhidrato de drofenina, LoGiCal
Código de producto. 30460139
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460139 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460139 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0768.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Drofenine Hydrochloride
CAS 548-66-3
Nombres de analitos o componentes Drofenine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H31 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Drofenine Hydrochloride, α-Cyclohexyl-benzeneacetic Acid 2-(Diethylamino)ethyl Ester Hydrochloride, α-Phenyl-cyclohexaneacetic Acid 2-(Diethylamino)ethyl Ester Hydrochloride, 2-(Diethylamino)ethyl α-Cyclohexylbenzeneacetate Hydrochloride, Adiphenine H hydrochloride, Cycloadiphenine, Cycloadiphenine hydrochloride, Cyclospasmol [Tempelhof], Cyclovegantine, Drofenine Hydrochloride, Hexahydroadiphenine Hydrochloride, IT 19, NSC 42559, Trasentin H, Trasentine A
Fórmula InChI InChI=1S/C20H31NO2.ClH/c1-3-21(4-2)15-16-23-20(22)19(17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18;/h5,7-8,11-12,18-19H,3-4,6,9-10,13-16H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCN(CC)CCOC(=O)C(C1CCCCC1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 2-(dietilamino)etilo 2-ciclohexil-2-fenilacetato; hidrocloruro
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 353.93
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.2122 g/mol