Learn More
Mezcla DRO 2000 μg/ml en diclorometano/hexano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Eicosane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Octadecane∣n-Tetradecane∣Octacosane∣Tetracosane |
| CAS | 124-18-5, 629-97-0, 112-40-3, 112-95-8, 630-01-3, 544-76-3 |
| Nombres de analitos o componentes | n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Eicosane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Octadecane∣n-Tetradecane∣Octacosane∣Tetracosane |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Diclorometano/Hexano |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | n-Decane 2000 μg/mL∣n-Docosane 2000 μg/mL∣n-Dodecane 2000 μg/mL∣n-Eicosane 2000 μg/mL∣n-Hexacosane 2000 μg/mL∣n-Hexadecane 2000 μg/mL∣n-Octadecane 2000 μg/mL∣n-Tetradecane 2000 μg/mL∣Octacosane 2000 μg/mL∣Tetracosane 2000 μg/mL |