Learn More
Patrones de agua potable sin mercurio para análisis medioambiental, conjunto de 2, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15246036 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 125 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15246036 2 x 125 mL paquete de 2
1 options
Código de producto. 15246036 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor DWSETN
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Estándares de contaminantes del agua potable sin mercurio para AA& ICP , 125 ml, SPEX CertiPrep™ . ISO Guía 34 certificada, NIST Materiales de referencia certificados trazables. Se suministra con certificado de análisis completo.
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
  • Patrones de agua potable
  • Volumen de 125 ml
  • Incluye EP-8N y EP-4
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Drinking Water Standards without Mercury
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo Material de referencia certificado
Solvent or Matrix 2% HNO3
Cantidad 2 x 125 mL
Grado Medioambiente
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio