Learn More
Buerkle™ Cabezal de Perforación para Muestreo de Canal
Código de producto. 16545260 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
16545260 Acero inoxidable cada uno
1 options
Código de producto. 16545260 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53881010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    110.10€ / paquete de 1
    Ahorro 1.90€
    1% Descuento
En stock
El cabezal de perforación para muestreo de canal tiene un conector hembra hexagonal para portapinzas o portapinzas.
  • Las empresas de matanza (mataderos, carnicerías, etc.) están obligadas, como parte del control de los procesos operativos y para el control de la higiene de los sacrificios, a realizar exámenes microbiológicos periódicos de las canales de ganado vacuno, cerdos, ovejas, cabras y caballos, etc.
  • Los tomamuestras para el muestreo de canal son similares a los de un taladro de corcho
  • Se pueden utilizar en el proceso de perforación (un proceso destructivo, también llamado proceso de perforación de corcho o escisión) para extraer una muestra circular de tejido de 5 cm² de la superficie
  • Después de cortar la muestra de perforación, se retira de la canal con un bisturí y unas pinzas
  • Los taladros de muestreo también se pueden utilizar para otros fines de muestreo, como histología, medicina, industrias de alimentos y artículos de lujo, fábricas de queso y agricultura
  • El filo afilado hecho de acero inoxidable lo hace piezas de muestra fáciles de cortar
  • Un agujero en la corona impide la compresión de aire y es también se utiliza para expulsar las muestras
  • Los tomamuestras son fáciles de esterilizar, por ejemplo, mediante esterilización por flameación o vapor
  • Para el muestreo de acuerdo con DIN EN ISO 17604:2015-12
  • Superficie de corte de 25 mm de diámetro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cabezal de taladro
Material Acero inoxidable
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de Material
Para utilizar con (aplicación) Muestreo de canales
Para utilizar con (equipo) Destornillador o taladradora sin cable; escalpelo y pinzas
Diámetro del núcleo (imperial) 0.98 in.
Diámetro exterior (imperial) 1.06 in.
Diámetro de la parte superior exterior (imperial) 0,98 in
Diámetro del núcleo (métrico) 25 mm
Diámetro exterior (métrico) 27 mm
Diámetro de la parte superior exterior (métrico) 25 mm
Longitud (imperial) 2.05 in.
Longitud (métrico) 52 mm