Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calcium Sulfate |
| Nombre de nota | Without indicator |
| Material | Calcium Sulfate |
| Cantidad | 454 g |
| Fórmula lineal | CaSO4 |
| Tamaño de malla | 8mesh |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Envase | Glass Bottle |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.14g/mol |