Learn More
Drierita™, sin indicador, malla 4, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11934251 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11934251 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
10721881 500 g Frasco de vidrio 500 g
10711881 2 kg Frasco de plástico 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11934251 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 219030100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7778-18-9 | CaO4S | 136.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente, indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-18-9
Fórmula molecular CaO4S
Peso molecular (g/mol) 136.13
Número MDL MFCD00010912
Clave InChI OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Drierite™
Punto de fusión 1450.0°C
Forma física Granular
Cantidad 10 kg
Envase Tambor de plástico
Información de solubilidad Solubility in water: ca. 0.25g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in organic liquids, slightly soluble in glycerol
Nombre IUPAC calcio; sulfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.14