Learn More
Drierite™, sin indicador, malla de 20 a 40, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10582041 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
454 g
2.3 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.30 KG
454 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10582041 454 g Frasco de vidrio 454 g
10125230 2.3 kg Frasco de plástico 2.30 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10582041 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 219074540
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 7778-18-9 | CaO4S | 136.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente, indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7778-18-9
Fórmula molecular CaO4S
Peso molecular (g/mol) 136.13
Número MDL MFCD00010912
Clave InChI OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
Nombre IUPAC sulfato de calcio
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Nombre del producto químico o material Drierite™
Nombre de nota 20-40 mesh
Punto de fusión 1450.0°C
Forma física Granular
Cantidad 454 g
Fieser 01,107
Índice Merck 15, 1708
Envase Frasco de vidrio
Información de solubilidad Solubility in water: ca. 0.25g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in organic liquids, slightly soluble in glycerol. SiO2 and insolubles: 0.15%
R2O 0.14%
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.14
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.