Learn More
Drierita™, con indicador, malla 10-20, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11984251 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
10 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11984251 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
10408862 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10366781 2 kg Frasco de vidrio 2 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11984251 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 350010100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7778-18-9 | CaO4S | 136.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente, indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-18-9 , 7646-79-9
Fórmula molecular CaO4S
Peso molecular (g/mol) 136.13
Número MDL MFCD00010912
Clave InChI OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Drierite™
Color Azul
Punto de fusión 1450.0°C
Forma física Gránulos irregulares
Cantidad 10 kg
Número UN 3077
Envase Tambor de plástico
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in glycerol, practically insoluble in most common organic, solvents. SiO2 and insolubles: 0.58%
R2O 0.29%
Nombre IUPAC sulfato de calcio
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.13