Learn More
Drierita™, con indicador, malla 10-20, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10366781 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
10 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10366781 2 kg Frasco de vidrio 2 KG
10408862 500 g Frasco de vidrio 500 GR
11984251 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10366781 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 350010020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    294.00€
    249.65€ / 2 Kg
    Ahorro 44.35€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7778-18-9 | CaO4S | 136.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente, indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-18-9 , 7646-79-9
Fórmula molecular CaO4S
Peso molecular (g/mol) 136.13
Número MDL MFCD00010912
Clave InChI OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Drierite™
Color Azul
Punto de fusión 1450.0°C
Forma física Gránulos irregulares
Cantidad 2 kg
Número UN 3077
Envase Frasco de vidrio
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in glycerol, practically insoluble in most common organic, solvents. SiO2 and insolubles: 0.58%
R2O 0.29%
Nombre IUPAC calcio; sulfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.13
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Drierite, with indicator
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.