Learn More
Drierite™, indicación (CaSOsubscript 4), malla de -6, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2270 g
Tamaño de la unidad:
2270 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15491857 2270 g 2270 g
1 options
Código de producto. 15491857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043063.=A
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7778-18-9 | CaO4S | 136,13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-18-9
Fórmula molecular CaO4S
Peso molecular (g/mol) 136.13
Número MDL MFCD00010912
Clave InChI OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
Nombre IUPAC sulfato de calcio
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Drierite
Color Azul
Forma física Granular
Cantidad 2270 g
Olor Odorless
Información de solubilidad Soluble aq. soln..
Sensibilidad Hygroscopic
Grado Laboratorio
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Drierite, indicating
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium sulphate
RU– Solo para uso en investigación