Learn More
Drierite™, gránulos azules, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15423017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2270 g
Tamaño de la unidad:
2270 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15423017 2270 g 2270 g
1 options
Código de producto. 15423017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 089751.=A
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7778-18-9 | CaO4S | 136,13 g/mol
Drierite™, indicating (CaSO{4}) is used in drying of air, industrial gases, refrigerants and many organic liquids. It is used to maintain a dry atmosphere in storage spaces, vaults and commercial packages. It is utilized for the protection of hygroscopic materials, corrosion, rust, and other deterioration caused by high humidity. Further, it is used as an additive in polymer formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-18-9
Fórmula molecular CaO4S
Peso molecular (g/mol) 136.13
Número MDL MFCD00010912
Clave InChI OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
Nombre IUPAC sulfato de calcio
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Drierite
Nombre de nota Indicating
Color Azul
Forma física Malla granular de -8
Cantidad 2270 g
Olor Odorless
Información de solubilidad Slightly soluble aq. soln..
Sensibilidad Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Drierite, indicating
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cobaltous chloride
RU– Solo para uso en investigación