Learn More
Drierita™ , indicando (CaSO{4}), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15431867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2270 g
Tamaño de la unidad:
2270 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15431867 2270 g 2270 g
1 options
Código de producto. 15431867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043065.=A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Drierite
Color Azul
Forma física Granular
CAS 7778-18-9
Cantidad 2270 g
Fórmula molecular CaO4S
Número MDL MFCD00010912
Olor Odorless
Información de solubilidad Soluble aq. soln..
Clave InChI OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Sensibilidad Hygroscopic
Nombre IUPAC sulfato de calcio
Peso molecular (g/mol) 136.13
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
Grado Laboratorio
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación