missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ DRG2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15720421 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15720421 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15720421 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA552468

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: YKIFNAEVLF REDCSPDEFI DVIVGNRVYM PCLYVYNKID QISMEEVDRL ARKPNSVVIS CGMKLNLDYL LEMLWEYLAL TCIYTKKRGQ RPDFTDAIIL RKGASVEHVC HRIHRSLASQ FKYALVWGTS TKYSPQRVGL THTMEHEDVI Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 99%, Rat - 77%.

3-Phosphoglycerate dehydrogenase (PHGDH; EC 1.1.1.95) catalyzes the transition of 3-phosphoglycerate into 3-phosphohydroxypyruvate, which is the first and rate-limiting step in the phosphorylated pathway of serine biosynthesis, using NAD+/NADH as a cofactor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DRG2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica Drg2
N.º de referencia del gen P55039
Alias de gen AI255295; AI461605; developmentally regulated GTP binding protein 2; developmentally regulated GTP-binding protein 2; developmentally-regulated GTP-binding protein 2; DRG2; DRG-2; RGD1562380; TRAFAC GTPase DRG2; Translation factor GTPase DRG2
Símbolos de los genes Drg2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human DRG2. Recombinant protein control fragment (Product #RP-102457).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1819
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.