Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Frascos de lavado de gases Drechsel
Código de producto. 11536924
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
1000 mL
Porosidad:
1
2
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Porosidad Tamaño de la unidad
11536924 500 mL 1 cada uno
10450323 500 mL 2 cada uno
10622092 1000 mL 2 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11536924 Proveedor Lenz Laborglasintrumente™ N.º de proveedor 05510113
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.00€
    98.14€ / paquete de 1
    Ahorro 58.86€
    37% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Frascos de lavado de gases según Drechsel con disco de filtro
  • Conforme a DIN 12596
  • Completo con cabezal (con disco de filtro)
  • Conexión de junta esmerilada: NS 29/32
  • Material: DURAN™ tubería  (cabeza), vidrio de borosilicato 3.3 (botella)
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 mL
Tipo Conexiones GL 14
Incluye Cabezal de tubos DURAN™, frasco de vidrio borosilicatado 3.3
Porosidad 1