Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Frascos de lavado de gases Drechsel
Descripción
- Conforme a DIN 12596
- Completo con cabezal (con disco de filtro)
- Conexión de junta esmerilada: NS 29/32
- Material: DURAN™ tubería (cabeza), vidrio de borosilicato 3.3 (botella)
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Tipo | Conexiones de olivo |
| Incluye | Cabezal de tubos DURAN™, frasco de vidrio borosilicatado 3.3 |
| Porosidad | 2 |