Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Frasco para lavado de gases Drechsel
Código de producto. 11896164
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11896164 1000 ml cada uno
1 options
Código de producto. 11896164 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05510070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.70€
    64.37€ / paquete de 1
    Ahorro 26.33€
    29% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Fabricado con vidrio de borosilicato Los frascos de lavado de gases Lenz Laborglasinstrumente™ Drechsel se utilizan para saturar un líquido con un gas o un gas con otro vapor. Los frascos son eficaces en la humidificación de mezclas de dióxido de ca
  • Conforme a DIN 12596
  • Completo con accesorio (con papel filtro)
  • Junta esmerilada: NS 29/32
  • Fabricado con vidrio de borosilicato
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Vidrio de borosilicato
Certificaciones/conformidad DIN 12596