Learn More
Thermo Scientific™ Mezcla maestra para PCR DreamTaq™ Hot Start
Código de producto. 15699374 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Colorless
Green
N.º de reacciones:
1000 reacciones
200 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 set
1000 reacciones
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color N.º de reacciones Tamaño de la unidad
15699374 Green 1000 reacciones cada uno
15669374 Colorless 200 reacciones cada uno
15717536 Colorless 200 reacciones cada uno
15634553 Colorless 200 reacciones 1 set
15686154 Colorless 1000 reacciones 1000 reacciones
15727536 Colorless 1000 reacciones cada uno
15679374 Colorless 1000 reacciones cada uno
15615014 Colorless 1000 reacciones 1000 reacciones
15737536 Green 200 reacciones cada uno
15689374 Green 200 reacciones cada uno
15606164 Green 1000 reacciones 1000 reacciones
15747536 Green 1000 reacciones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 15699374 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor K9022
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
La ADN polimerasa Thermo Scientific DreamTaq Hot Start es el producto elegido cuando se necesita una amplificación uniforme y sólida con unos pasos de optimización mínimos
Thermo Scientific DreamTaq Hot Start PCR Master Mix, available in colorless and green formats, is a ready-to-use 2X reaction mix that includes DreamTaq Hot Start DNA Polymerase, DreamTaq Buffer, magnesium, and dNTPs.
La ADN polimerasa Thermo Scientific™ DreamTaq™ Hot Start es una ADN polimerasa Taq de inicio en caliente mejorada que garantiza una mayor especificidad, sensibilidad y rendimiento de la PCR en comparación con las ADN polimerasas Taq de inicio en caliente convencionales. La ADN polimerasa DreamTaq Hot Start utiliza la inhibición a base de anticuerpos de la actividad de la ADN polimerasa a temperaturas ambientales, lo que evita la amplificación de productos no específicos antes del paso de amplificación.
Mejores resultados de reacción:
  • Mayor rendimiento de los amplicones objetivo a partir de pequeñas cantidades de molde.
  • Mayor especificidad de reacción gracias a la fiable tecnología de inicio en caliente.
  • Amplia gama de longitudes de amplicones; amplificación rutinaria de fragmentos de ADN genómico de hasta 6 kb.
Comodidad mejorada:
  • Preparación de la reacción a temperatura ambiente
  • Optimización minimizada de la concentración de Mg2+ y de las temperaturas de recocido del cebador gracias al tampón de reacción optimizado.
  • Flujo de trabajo simplificado y pasos de pipeteo minimizados con el formato de mezcla maestra 2X.
Tamaño del amplicón (ADN complejo): 6 kb
Fidelidad (comparado con Taq): 1X
Recommended Storage
Store at -20C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Contiene:
• 20 × 1,25 ml de mezcla maestra para PCR DreamTaq Hot Start Green (2X)
• 20 × 1,25 ml de agua sin nucleasas
Almacenar entre - 5 y - 30 °C.
GC-Rich PCR Performance Bajo
Polimerasa ADN polimerasa DreamTaq
Velocidad de reacción Estándar
Cantidad 1000 reacciones
Condiciones de envío Hielo húmedo o seco
Para utilizar con (aplicación) Hot-start PCR
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 1000 reacciones
Sobrante 3'-A
Formato de reacción Mezcla maestra o SuperMix
Color Green
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.