Learn More
Thermo Scientific™ DreamTaq™ Buffers (10X)
Código de producto. 11360600 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Colorless
Green
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11360600 Green paquete de 10
11856863 Colorless paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11360600 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor B71
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Thermo Scientific 10X DreamTaq Buffer is specifically optimized for PCR using DreamTaq DNA Polymerase and DreamTaq Hot Start DNA Polymerase.
Thermo Scientific DreamTaq Buffer (10X), available in colorless and green formats, is specifically optimized for PCR using DreamTaq DNA Polymerase and DreamTaq Hot Start DNA Polymerase. It contains both KCl and (NH4)2SO4 to provide high specificity of primer annealing at a wide range of MgCl2 concentrations. 10X DreamTaq buffer includes 20 mM MgCl2
Control de calidad:
  • Prueba para comprobar la ausencia de endo y exodesoxirribonucleasas, así como de ribonucleasas, y prueba funcional en la amplificación del fragmento de ADN 956 bp de un gen monocopia del ADN genómico humano.
Recomendada para:
PCR con la ADN polimerasa DreamTaq.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón verde DreamTaq
Color Green
Concentración 10X
Para utilizar con (aplicación) Hot-start PCR
Cantidad 4 x 1.25 mL
Formulación Nonidet P40 etilfenolpoli(etilenogiycoleter) 9016-45-9 (<0,9 ), polietilenglicol 25322-68-3 (7-13 ), Sucrose 57-50-1 (10-30)
Incluye Contiene:
• Tampón verde DreamTaq de 10 x 1,25 ml (incluye 20 mM MgCl2)
Almacenar a -20 °C.