Learn More
DREADD agonist 21, MedChemExpress
Código de producto. 16440006
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16440006 2 mg 2 miligramos
16435607 5 mg 5 miligramos
16412868 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16440006 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100234
MedChemExpress DREADD agonist 21 is a potent human muscarinic acetylcholine M3 receptors (hM3Dq) agonist (EC50=1.7 nM).
DREADD agonist 21 is a potent human muscarinic acetylcholine M3 receptors (hM3Dq) agonist (EC50=1.7 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DREADD agonist 21
Forma física Solid
CAS 56296-18-5
Color Yellow
Cantidad 2 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H18N4
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 78 mg/mL (280.22 mM)
SMILES C12=CC=CC=C1NC3=CC=CC=C3C(N4CCNCC4)=N2
Peso molecular (g/mol) 278.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.35
Porcentaje de pureza 98.95%