Learn More
Tocris Bioscience™ DREADD agonist 21 dihydrochloride
Descripción
DREADD agonist 21 dihydrochloride is a water soluble version of DREADD agonist 21 (Cat. No. 5548). Potent muscarinic DREADD agonist.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 11-(1-Piperazinyl)-5 H-dibenzo[b,e][1,4 ]diazepine dihydrochloride |
| CAS | 2250025-92-2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Objetivo | DREADD Activators |
| Fórmula molecular | C17H18N40.2 HCl |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 351.27 |
| Pureza | 98% |