missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Draxin Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15971365
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15971365 100 μg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15971365 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA572708

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Specificity: At least three isoforms of Neucrin are known to exist; this antibody will detect the two shorter isoforms. Neucrin antibody is predicted to not cross-react with RILP.

Chemorepulsive axon guidance protein required for the development of spinal cord and forebrain commissures. Acts as a chemorepulsive guidance protein for commissural axons during development. Able to inhibit or repel neurite outgrowth from dorsal spinal cord. Inhibits the stabilization of cytosolic beta-catenin (CTNNB1) via its interaction with LRP6, thereby acting as an antagonist of Wnt signaling pathway.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Draxin
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide
génica DRAXIN
N.º de referencia del gen Q6PAL1, Q8NBI3
Alias de gen 2610109H07Rik; AGPA3119; C1orf187; Dorsal inhibitory axon guidance protein; dorsal repulsive axon guidance protein; Draxin; FLJ34999; MGC117222; Neucrin; neural tissue-specific cysteine-rich protein; PSEC0258; UNQ3119; UNQ3119/PRO10268
Símbolos de los genes DRAXIN
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Neucrin antibody for a 17 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human Neucrin. The immunogen is within the last 50 amino acids of NEUCRIN.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 374946, 691317, 70433
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.