Learn More
Thermo Scientific™ Divisores de cajones
Código de producto. 11904286 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para congeladores de plasma y refrigeradores de bancos de sangre Thermo Scientific Revco y Forma 4,9 y 11,5 cu. ft.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11904286 Para congeladores de plasma y refrigeradores de bancos de sangre Thermo Scientific Revco y Forma 4,9 y 11,5 cu. ft. cada uno
1 options
Código de producto. 11904286 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 7027
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.78€
    231.00€ / paquete de 1
    Ahorro 17.78€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Maximice el almacenamiento dentro de los refrigeradores para bancos de sangre y los congeladores de plasma mediante estos divisores de cajones opcionales.
Maximice el almacenamiento dentro de los refrigeradores para bancos de sangre y los congeladores de plasma mediante estos divisores de cajones Thermo Scientific™ opcionales.
Divisores de cajones de acero inoxidable que ayudan a gestionar el inventario de bolsas y cajas:
  • 4 divisores de columnas para todos los modelos excepto los de 826 l (29,2 pies cúbicos)
  • 5 divisores de columnas para los modelos de 826 l (29,2 pies cúbicos)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Para congeladores de plasma y refrigeradores de bancos de sangre Thermo Scientific Revco y Forma 4,9 y 11,5 cu. ft.
Admite Bolsas
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.