Descripción
- El líquido residual de los tubos de la bomba o de los muestreadores se puede recoger de manera fiable con el soporte de seguridad de drenaje.
- El soporte de seguridad es resistente a bases y ácidos diluidos.
- El recipiente de recogida puede llenarse con un medio de neutralización que diluye y neutraliza el líquido residual.
- El tubo de subida se monta en la pared con abrazaderas de tubo resistentes.
- Las abrazaderas de tubo se pueden abrir fácilmente para extraer el soporte de seguridad.
- El recipiente para recoger el líquido se puede desenroscar para reemplazarlo o vaciarlo cómodamente.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Gris |
| Diámetro interior (métrico) | 35 mm |
| Para utilizar con | Bombas y muestreadores |
| Incluye | Abrazaderas de tubo |
| Material | Polipropileno |
| Altura global (métrico) | 117 mm |
| Anchura global (métrico) | 35 mm (diámetro interior): |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Soporte de seguridad de drenaje |