Learn More
Sartorius™ Pantallas de repuesto para usar con soportes de vidrio de la serie 16316 para membranas de filtración al vacío de 50 mm/47 mm
Tienda Sartorius ProductosDescripción
- Tipo de producto: Pantalla
- Material: acero inoxidable recubierto de PTFE
- Para su uso con (equipo): Sartorius™ 16316 Soportes de filtración al vacío de vidrio para filtros de membrana de 50 mm/47 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Portafiltros |
| Material | Acero inoxidable con revestimiento de PTFE |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Filtración en vacío |
| Admite | Sartorius™ 16316 Soportes de filtración al vacío de vidrio para filtros de membrana de 50 mm/47 mm |
| Tipo | Pantalla de soporte |