Learn More
Labconco™ Tapón de la manguera de drenaje
Código de producto. 17285494 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
Hasta 18 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17285494 Hasta 18 l cada uno
1 options
Código de producto. 17285494 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7728000
El tapón de drenaje se adapta a los liofilizadores FreeZone con manguera de drenaje retráctil.
  • El tapón de drenaje se adapta a los liofilizadores FreeZone con manguera de drenaje retráctil.
  • No es compatible con los modelos creados después de 2005.
Especificaciones
Tipo Tapón
Capacidad (métrico) Hasta 18 l
Intervalo de temperatura (métrico) De -15 °C a +30 °C
Material Polipropileno
Altura (imperial) 1,37 in
Altura (métrico) 34,8 mm
Longitud (imperial) 1,38 in
Longitud (métrico) 35 mm