Learn More
GVS Disco de drenaje
Código de producto. 32178281
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
13 mm
25 mm
42 mm
47 mm
90 mm
292 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
32178281 42 mm paquete de 100
32177432 47 mm paquete de 100
32177462 90 mm paquete de 25
32177706 13 mm paquete de 100
32178115 25 mm paquete de 100
32178068 292 mm paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 32178281 Proveedor GVS N.º de proveedor 1215500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
GVS Disco de drenaje usado con PCTE membrana.
  • Se usa frecuentemente con PCTE membranas (de policarbonato) y PETE (poliéster) para aumentar el flujo
  • Separador entre membranas apiladas
Specifications
Desechables Un solo uso
Tipo de filtro Filtro de membrana
Formato Disco
Material Poliéster
Material (membrana) Poliéster
Esterilidad No estéril
Tipo Filtro de membrana
Diámetro (métrico) 42 mm
Para utilizar con (equipo) Sistemas de filtración