Learn More
Frasco de drenaje para osmómetro
Código de producto. 11950557
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Osmómetro tipo 15/16
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11950557 Osmómetro tipo 15/16 cada uno
1 options
Código de producto. 11950557 Proveedor Loeser N.º de proveedor 0.01.0006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.85€
    4.86€ / paquete de 1
    Ahorro 0.99€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Recoge los residuos de drenaje durante el proceso de limpieza del osmómetro.
Frasco de residuos para limpiar el orificio de la aguja de osmómetros automáticos
Especificaciones
Tipo de producto Botella de desagüe
Para utilizar con (equipo) Osmómetro tipo 15/16
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de la aguja y el orificio de la aguja