Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: Dióxido de nitrógeno
Código de producto. 15594933
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 0,1 a 30 ppm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Intervalo de medición Tamaño de la unidad
15594933 De 0,1 a 30 ppm paquete de 10
1 options
Código de producto. 15594933 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 8103631
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.00€
    156.64€ / paquete de 10
    Ahorro 29.36€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-10-2026
Una forma rentable y fiable de medir gases y vapores tóxicos en el lugar de trabajo
Los DragerTubes™ con la bomba accuro™ ofrecen resultados precisos que ofrecen una desviación estándar del ±10 %. Esto se debe al volumen homogéneo suministrado por el diseño de la bomba de fuelle y a la calidad alcanzada calibrando individualmente cada lote de DragerTubes, que se prueban por lotes a intervalos regulares, para garantizar la precisión durante toda la vida útil de los tubos.
  • Rango de medida: De 0,1 a 30 ppm
Especificaciones
Límites de detección De 0,1 a 30 ppm
Componentes medidos Dióxido de nitrógeno 0,1/a
Intervalo de medición De 0,1 a 30 ppm
Cantidad 10/paq.