Learn More
Dräger™ Tubos de detección Drager™ para sistema Aerotest: impactador
Descripción
Los DragerTubes™ con la bomba accuro™ ofrecen resultados precisos con una desviación estándar del ± 10 %. Esto se debe al volumen homogéneo suministrado por el diseño de la bomba de fuelle y a la calidad alcanzada calibrando individualmente cada lote de DragerTubes, que se prueban por lotes a intervalos regulares, para garantizar la precisión durante toda la vida útil de los tubos.
- Para su uso con el sistema Aerotest
- Std. Intervalo de medición (a 20 °C, 1013 hPa): De 0,1 a 1,0 mg/m3
- Intervalo de humedad: 60 % máx. de HR
- Temperatura ambiente de funcionamiento: De 10° a 30 °C
- Tiempo de medición: 5 min
Especificaciones
Especificaciones
| Límites de detección | De 0,1 a 1,0 mg/m3 |
| Componentes medidos | Vapor de aceite en el aire comprimido |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema Aerotest |
| Rango de humedad | 60 % máx. de HR |
| Intervalo de medición | De 0,1 a 1,0 mg/m3 |
| Cantidad | 10/paq. |
| Tiempo de respuesta | 5 min |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 10 °C a 30 °C |