Learn More
Draeger Tubos de corto plazo
Código de producto. 10364020
Cambiar vista
Click to view available options
Componentes medidos:
Mercaptano 0,1/a
i-Propanol 50/a
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Componentes medidos Tamaño de la unidad
10364020 Mercaptano 0,1/a paquete de 10
15648754 i-Propanol 50/a paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10364020 Proveedor Draeger N.º de proveedor 8103281
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    304.59€
    241.02€ / paquete de 10
    Ahorro 63.57€
    20% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Los tubos Draeger, muy fáciles de usar, han demostrado ser un método muy rentable y fiable para la medición de gases.
  • Mediciones rápidas y específicas
  • Manipulación sencilla mediante la bomba de tubo de tubo Dräger Accuro o automáticamente con el Dräger X-act 5000
  • El campo de aplicación incluye análisis de aire en el lugar de trabajo, análisis técnico de gases en áreas de concentraciones de emisión/inmisión, medición de aire comprimido/gases
  • Mide un gran número de gases y vapores diferentes
Especificaciones
Componentes medidos Mercaptano 0,1/a
Tipo Tubos de muestreo Draeger a corto plazo
Para utilizar con (aplicación) Medición puntual de más de 500 gases diferentes