Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: Amoníaco
Código de producto. 10299941
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
0,5 al 10 %
De 0,25 a 3
De 2 a 30
De 5 a 100
De 5 a 700
Tipo de tubo:
Amoníaco 0,25/a
Amoníaco 0,5%/a.
Amoníaco 2 /a
Amoníaco 5 /a
Amoníaco 5/b
Rango de humedad:
De 3 a 12 mg/l
Menos de 20 mg/l
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de medición Tipo de tubo Rango de humedad Tamaño de la unidad
10299941 De 2 a 30 Amoníaco 2 /a Menos de 20 mg/l paquete de 10
10060042 De 0,25 a 3 Amoníaco 0,25/a Menos de 20 mg/l paquete de 10
10110971 De 5 a 100 Amoníaco 5/b Menos de 20 mg/l paquete de 10
15220578 De 2 a 30 Amoníaco 2 /a Menos de 20 mg/l cada uno
10695431 De 5 a 700 Amoníaco 5 /a Menos de 20 mg/l paquete de 10
15132323 0,5 al 10 % Amoníaco 0,5%/a. De 3 a 12 mg/l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10299941 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 6733231
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.35€
    159.85€ / paquete de 10
    Ahorro 42.50€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Tubos del detector
Los tubos del detector de vidrio se han llenado con un material portador de reactivos inerte (gel de sílice, óxido de aluminio o silicato de aluminio) impregnado con un reactivo indicador. El reactivo produce una indicación colorimétrica en presencia de un gas, vapor o aerosol concreto. Las concentraciones se pueden leer directamente a partir del cambio de color en la escala impresa del tubo. Los tubos están sellados herméticamente. La mayoría tiene dos años de vida útil (si se almacenan a temperatura ambiente). Disponibles en paquetes de diez.
Nota:
Algunas pruebas requieren un pretubo o tubo de comparación además del tubo detector. Estos tubos se incluyen en caja de 10 , lo que reduce el número de tubos del detector. El número real de tubos del detector se indican en los gráficos de pedidos.
Información de órdenes
Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección. Llame a Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
Especificaciones
Descripción Tubos del detector
Componentes medidos Amoníaco
Para utilizar con (equipo) Accuro Drager Gas Detector Pump
Tipo Gas Detection Tube
Rango de humedad Menos de 20 mg/l
Intervalo de medición De 2 a 30
N.º de carreras 5
Cantidad 10
Tiempo de respuesta 1 min
Intervalo de temperatura (imperial) De 50° a 122 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 10° a 50 °C
Tipo de tubo Amoníaco 2 /a
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • AMMONIA 2/A
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonia