Learn More
Perclorato de Dracorhodina, TRC
Código de producto. 30382881
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30382881 500 mg -
30378114 25 mg 25 miligramos
30381435 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30382881 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD678910500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 125536-25-6
Fórmula molecular C17 H15 O3 . Cl O4
Peso molecular (g/mol) 366.75
Sinónimo 1-Benzopyrylium, 7-hydroxy-5-methoxy-6-methyl-2-phenyl-, perchlorate (1:1), 1-Benzopyrylium, 7-hydroxy-5-methoxy-6-methyl-2-phenyl-, perchlorate (salt) (9CI), Dracorhodin perchlorate
Nombre IUPAC 5-metaxi-6-metil-2-fenilcromenilio-7-ol; Perclorato
SMILES COc1c(C)c(O)cc2[o+]c(ccc12)c3ccccc3.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dracorhodin Perchlorate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H14O3.ClHO4/c1-11-14(18)10-16-13(17(11)19-2)8-9-15(20-16)12-6-4-3-5-7-12;2-1(3,4)5/h3-10H,1-2H3;(H,2,3,4,5)
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.0506