Learn More
Reactivo de hemoglobina Drabkin para diagnóstico, Chem Lab
Código de producto. 11917415
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
11917415 1 L 1 PCS
1 options
Código de producto. 11917415 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL02.0401.1000
Especificaciones
Descripción Reactivo amarillo para pruebas de diagnóstico
Envase Polietileno de color
Cantidad 1 L
Requisitos de almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Drabkin's Haemoglobine reagent
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P391-Recoger el vertido.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium cyanide