Learn More
Draeger Safety DrögerSensor™ XXS CO LC
Código de producto. 15600899
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 0 a 2000 ppm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de medición Tamaño de la unidad
15600899 De 0 a 2000 ppm cada uno
1 options
Código de producto. 15600899 Proveedor Draeger Safety N.º de proveedor 6813210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    543.15€
    434.55€ / paquete de 1
    Ahorro 108.60€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Draeger Safety DrögerSensor™ El detector LC de CO XXS detecta CO con una resolución de 1 ppm para su uso con X-am™ Monitores multigas serie 5600.
  • Sensor de detectores de gases de 0 a 2000 ppm
  • Detecta CO con una resolución de 1 ppm
  • Para su uso con monitores multigases de la serie X-am ™ 5600
Spécification
Certificaciones/conformidad Certificación CSA, aprobación MED
Componentes medidos Monóxido de carbono
Para utilizar con (equipo) Monitores multigases serie X-am 5600
Intervalo de medición De 0 a 2000 ppm
Resolución 1 ppm
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +50 °C
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.