Learn More
Dräger™ Sensores XS para monitores multigases MiniWarn™
Código de producto. 10030032
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 0 a 200
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de medición Tamaño de la unidad
10030032 De 0 a 200 cada uno
1 options
Código de producto. 10030032 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 6809115
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1506.98€
    1211.50€ / paquete de 1
    Ahorro 295.48€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Para detectar o supervisar el gas acetaldehído
  • Intervalo: De 0 a 200 ppm con resolución de 1 ppm
Especificaciones
Componentes medidos Vapor orgánico
Rango de humedad Del 10 al 90 %
Intervalo de medición De 0 a 200
Intervalo de presión De 700 a 1300 mbar
Resolución 0,5
Intervalo de temperatura (imperial) De -4° a +122 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +50 °C
Garantía 1 año