Learn More
Dräger™ Sensores XS-2 para monitores multigases MiniWarn™
Código de producto. 11322080
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
Del 0 al 25 %
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de medición Tamaño de la unidad
11322080 Del 0 al 25 % cada uno
1 options
Código de producto. 11322080 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 6810375
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    750.83€
    603.56€ / paquete de 1
    Ahorro 147.27€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Para detectar o supervisar el gas de oxígeno
  • Intervalo de medición del 0 al 25 % de volumen
  • Resolución de volumen del 0,1 %
  • Compatible con monitores Pac III, MiniWarn y Multiwarn II
Garantía
2 años
Especificaciones
Componentes medidos Oxígeno
Rango de humedad Del 10 al 95 %
Intervalo de medición Del 0 al 25 %
Intervalo de presión De 700 a 1300 mbar
Resolución 0,1
Intervalo de temperatura (imperial) De -40° a +122 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40° a +50 °C
Garantía 2 años