Learn More
Dräger™ Monitor multigases X-am™ 5000 sin sensores
Código de producto. 11631329
Cambiar vista
Click to view available options
Batería, tipo:
Alcalinas AA
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Batería, tipo Tamaño de la unidad
11631329 Alcalinas AA cada uno
1 options
Código de producto. 11631329 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 4543749
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    798.75€
    626.38€ / paquete de 1
    Ahorro 172.37€
    21% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Includes
Batería alcalina
Control de la pureza del gas en los cilindros, midiendo los porcentajes de gas de salida después de la mezcla.
  • Equipado con tecnología de sensor XXS duradera
  • Detecta hasta cinco gases
  • Mide gases y vapores combustibles, así como oxígeno y concentraciones nocivas de CO, H2S, CO 2 , Cl2, HCN, NH 3 , NO 2 , PH 3 y SO 2
  • La variedad de calibraciones especiales para el sensor Ex catalítico permite aún más sensibilidad al detectar gases y vapores combustibles específicos
  • Resulta sencillo intercambiar, actualizar o calibrar los sensores a otros gases
  • Con fuente de alimentación alcalina con pilas AA
  • Diseño ergonómico del teléfono móvil
  • Ligeras y fáciles de transportar
  • Intercambio de sensores flexible y adaptable
  • Resistente al agua, duradero y al polvo según IP67
  • La protección de caucho integrada y los sensores a prueba de golpes garantizan una resistencia adicional a los impactos y las vibraciones
  • Insensible a interferencias electromagnéticas
  • El panel de control de dos botones y el sistema de menús fácil de seguir permiten un uso intuitivo
  • La placa reflectante ayuda a encontrarlo fácilmente en la oscuridad o en el agua
  • El sensor de CO avanzado compensa la interferencia cruzada de hasta 2000 ppm de hidrógeno con una respuesta inferior al 1 %
  • Las calibraciones de aire fresco, gas mezclado y gas único se pueden realizar directamente utilizando el menú
  • La bomba externa opcional funciona con una manguera flexible de hasta 20 m de largo y permite utilizar el detector para realizar mediciones previas a la entrada de tanques y pozos.
Especificaciones
  • Temperatura: -20° hasta +50 °C
  • Presión: 700 a 1300 mbar
  • Humedad: 10 a 95% HR
  • Alarma visual: 180°
  • Alarma audible: multitono > 90 dB a 30 cm
  • Horarios de funcionamiento: > 12 horas; con modo pulsado > 40 horas
  • Tiempos de carga: < 4 horas
  • Registrador de datos: se puede leer por infrarrojos aprox. 1000 horas con 5 gases y un intervalo de registro de 1 lectura por minuto
  • Dimensiones (Pr x An x Al): 3,1 x 4,7 x 12,9 cm
  • Peso: aprox. 220 g
Certifications
ATEX; UL (clase I y II, Div 1 Grupo A, B, C, D, E, F, G y T-código T4/T3); CSA (Clase I, Div. I Grupo A, B, C, D y T-código T4/T3); IECEx; marcado CE (compatibilidad electromagnética [directiva 89/336/EWG]); RoHS (directiva 2002/95/CE)
Especificaciones
Tipos de alarma Visual y sonora
Batería, tipo Alcalinas AA
Certificaciones/conformidad ATEX; UL (clase I y II, Div 1 Grupo A, B, C, D, E, F, G y T-código T4/T3); CSA (Clase I, Div. I Grupo A, B, C, D y T-código T4/T3); IECEx; marcado CE (compatibilidad electromagnética [directiva 89/336/EWG]); RoHS (directiva 2002/95/CE)
Puntos de datos Se puede leer por infrarrojos aproximadamente 1000 horas con 5 gases, 1 lectura/min
Fondo (métrico) 3,1 cm
Componentes medidos LEL, Oxígeno, Monóxido de carbono, Sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono, cloro, Cianuro de hidrógeno, Amoníaco, Dióxido de nitrógeno, Fosfina, Dióxido de azufre
Tipo Monitor multigases
Altura (métrico) 12,9 cm
Rango de humedad Del 10 al 95 % de HR
Incluye Fuente de alimentación alcalina con pilas AA
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +50 °C
Peso (métrico) 220 g
Anchura (métrico) 4,7 cm