Learn More
Dräger™ Bomba de tubo automática X-act™ 5000: Paquetes de baterías
Código de producto. 13547260
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Paquete de baterías NiMH
Tensión:
110 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tensión Tamaño de la unidad
13547260 Paquete de baterías NiMH 110 V cada uno
1 options
Código de producto. 13547260 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 4523520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    532.50€
    448.12€ / paquete de 1
    Ahorro 84.38€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Bomba de tubo automática X-act 5000
Tipo Paquete de baterías NiMH
Intervalo de temperatura (imperial) De 41° a 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 5° a 40 °C
Tensión 110 V