Learn More
Dräger™ Sensor de repuesto de dióxido de azufre
Código de producto. 15179992
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 0 a 50
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de medición Tamaño de la unidad
15179992 De 0 a 50 cada uno
1 options
Código de producto. 15179992 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 6809160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1373.85€
    1106.16€ / paquete de 1
    Ahorro 267.69€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Sensor para su uso con el monitor multigases X-am 7000.
  • Intervalo de detección: 0-50
  • Detecta; SO2
Garantía
1 años
Especificaciones
Componentes medidos Dióxido de azufre (XS)
Rango de humedad Del 10 al 90 %
Intervalo de medición De 0 a 50
Intervalo de presión De 700 a 1300 mbar
Resolución 0,1
Intervalo de temperatura (imperial) De -40° a +122 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40° a +50 °C
Garantía 1 año