Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: Tubo de análisis Polytest
Código de producto. 11385262
Change view
Click to view available options
Intervalo de medición:
Cualitativo
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Intervalo de medición unitSize
11385262 Cualitativo paquete de 10
1 options
Código de producto. 11385262 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor CH 28401
Tubos del detector
Los tubos del detector de vidrio se han llenado con un material portador de reactivos inerte (gel de sílice, óxido de aluminio o silicato de aluminio) impregnado con un reactivo indicador. El reactivo produce una indicación colorimétrica en presencia de un gas, vapor o aerosol concreto. Las concentraciones se pueden leer directamente a partir del cambio de color en la escala impresa del tubo. Los tubos están sellados herméticamente. La mayoría tiene dos años de vida útil (si se almacenan a temperatura ambiente). Disponibles en paquetes de diez.
Nota:
Algunas pruebas requieren un pretubo o tubo de comparación además del tubo detector. Estos tubos se incluyen en caja de 10 , lo que reduce el número de tubos del detector. El número real de tubos del detector se indican en los gráficos de pedidos.
Información de órdenes
Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección. Llame a Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
Especificaciones
Rango de humedad 50 mg/l
Intervalo de medición Cualitativo
N.º de carreras 5
Cantidad 10
Tiempo de respuesta 1,5 min
Tipos de sensores Tubo de análisis
Intervalo de temperatura (imperial) De 32° a 122 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 50 °C
Tipo de tubo Polytest
compliance-icons
Nombre del producto
  • X10 GAS DETECTOR TUBE DRAEGER CH28401 POLYTEST
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Chromium(VI) salts